Documenti fondamentali
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
Sinonimo/i:
α-Bromo-tert-butyl acrylate
About This Item
Formula condensata:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)