588318
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
P. eboll.
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-11--9 °C (lit.)
Densità
1.050 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)