Documenti
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CF3CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup