Documenti fondamentali
587877
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Caproic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)313CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
202-203 °C (lit.)
Punto di fusione
-3 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5+1,6+1
FUZZWVXGSFPDMH-MPOCSFTDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)