Documenti fondamentali
587796
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-3,3,4,4-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,6-Hexane-3,3,4,4-d4-diamine, Hexamethylene-3,3,4,4-d4-diamine
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)2(CD2)2(CH2)2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCN)C([2H])([2H])CCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2
NAQMVNRVTILPCV-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)