Documenti fondamentali
586668
Sigma-Aldrich
Adamantane-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D16
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
209-212 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)