277592
9-Vinylcarbazole
98%
Sinonimo/i:
9-Vinyl-9H-carbazole, N-Ethenylcarbazole, N-Vinylcarbazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
154-155 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?