Documenti fondamentali
586293
Sigma-Aldrich
Ethanol-17O
20 atom % 17O, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-17O
About This Item
Formula condensata:
CH3CH217O
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
20 atom % 17O
Saggio
99% (CP)
PM
46.27 by atom % calculation (20 atom % 17O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC[17OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+1
LFQSCWFLJHTTHZ-LBPDFUHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.