Documenti fondamentali
795062
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.364 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)