572055
2-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Isopropyl alcohol-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(OH)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
82 °C
Punto di fusione
-90 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
KFZMGEQAYNKOFK-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?