Key Documents
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
About This Item
Formula condensata:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Temp. transizione
Tm (DSC) 108 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
Descrizione generale
Chromophore monomer ~15 mol %.
Applicazioni
NLO polymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)