Documenti fondamentali
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D4H16O
Peso molecolare:
160.29
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Applicazioni
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)