569976
Methyl meth-d3-acrylate
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
≤0.5% hydroquinone as stabilizer
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
-48 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i2D3
VVQNEPGJFQJSBK-BMSJAHLVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)