Documenti fondamentali
569240
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-methylaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-3,5-dichlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
42-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)