Key Documents
562521
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
Cabot high-purity grade
Sinonimo/i:
Nitric acid cesium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CsNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Punto di fusione
414 °C (lit.)
Densità
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Note legali
Product of Cabot Performance Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)