Documenti fondamentali
561843
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N′-cyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Grado di funzionalizzazione
1.0-2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Polymer-supported coupling reagent. Used in the preparation of a dicarboxamidocyclopentanol library.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)