558850
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
Sinonimo/i:
NPP acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
contiene
500 ppm TBC as inhibitor
Punto di fusione
38-48 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)