556742
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
Sinonimo/i:
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)