Documenti fondamentali
547115
Sigma-Aldrich
trans-2-Octen-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4460 (lit.)
P. ebollizione
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/b7-6+
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of