Documenti fondamentali
547085
Sigma-Aldrich
Z-trans-4-Hydroxy-L-prolinol
Sinonimo/i:
Benzyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Attività ottica
[α]20/D −33°, c = 15 in chloroform
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. eboll.
240 °C (lit.)
Densità
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO4/c15-8-11-6-12(16)7-14(11)13(17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15-16H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
WDEQGLDWZMIMJM-NWDGAFQWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.