540641
4′-Butoxyacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
302-304 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-3-4-9-14-12-7-5-11(6-8-12)10(2)13/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
YYLCJWIQUFHYMY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4′-Butoxyacetophenone is a mildly electron-enriched phenylmethylketone.
Applicazioni
4′-Butoxyacetophenone (4-Butoxyacetophenone) may be used to synthesize:
- 3,5-di-(4-butoxyphenyl)-1H-pyrazole
- (E)-1-(4-butoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
- 5-aryl-6H-1,3,4-thiadiazine
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Multinuclear NMR study of Au (I), Pd (II) and Ag (I) pyrazole complexes to investigate the coordination mode.
Cornago P, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 9, 21-29 (2005)
A Versatile One-Pot Procedure for the Synthesis of 5-Aryl-6H-1, 3, 4-thiadiazine-2-amines from Aromatic Ketones.
Hartmann R, et al.
Synlett, 27(6), 864-867 (2016)
NIR optical carbon dioxide sensors based on highly photostable dihydroxy-aza-BODIPY dyes.
Schutting S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(21), 5474-5483 (2015)