Documenti fondamentali
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamine
powder, 65%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)17]2NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Concentrazione
65%
Punto di fusione
96-99 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
UV light stabilizer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)