532967
Pyridine-d5
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Pentadeuteropyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solution
contiene
0.03 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
P. ebollizione
114.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-41 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532967-10X1ML | 4061832559032 |
532967-5G | 4061832559056 |
532967-10G | |
532967-10X0.6ML | 4061832559025 |
532967-25G | 4061832559049 |