531316
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromoaniline
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
110 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
UQBGKDLSIIHUEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup