Documenti fondamentali
529990
Sigma-Aldrich
4-Bromomethyl benzoyl bromide
96%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4C(O)Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
P. ebollizione
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl bromide
bromo
Stringa SMILE
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
Applicazioni
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Knop K, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
Huang LN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)