Documenti fondamentali
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.25 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: cerium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.