Documenti fondamentali
325511
Sigma-Aldrich
Cerium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium oxalate nonahydrate
About This Item
Formula condensata:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.29 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Degree of hydration, ~9
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
Stringa SMILE
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)