Documenti fondamentali
526975
Sigma-Aldrich
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinonimo/i:
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H19F3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
526975-1G-A4061826706015
526975-5G-A