Documenti fondamentali
525006
Sigma-Aldrich
Styrene-β, β-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethenyl-2,2-d2 benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CD2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C/c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2
PPBRXRYQALVLMV-DICFDUPASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)