Documenti fondamentali
52435
Sigma-Aldrich
cis-1,4-Hexadiene
≥99.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1839519
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415
P. ebollizione
65-66 °C (lit.)
Densità
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
cis-1,4-Hexadiene can be synthesized from the cobalt-catalyzed reaction between butadiene and ethylene. The reaction of this hydrocarbon with Fe(CO)5 affords the trans-1,3-hexadiene-iron tricarbonyl complex (I), plus a small amount of the trans,trans-2,4-hexadiene complex(II). Mechanism of the conversion of cis-1,4-hexadiene to trans-2-methyl-1,3-pentadiene, via rearrangement in the presence of a nickel catalyst has been investigated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-50.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction of cis-1, 4-Hexadiene with Iron Pentacarbonyl.
Kuji J and Iwamoto M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(6), 1483-1484 (1968)
Nickel-promoted methylvinylcyclopropane rearrangements. Mechanistic relevance to the cis-1, 4-hexadiene to 2-methyl-1, 3-pentadiene isomerization.
Pinke PA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96(13), 4229-4234 (1974)