517453
Copper(II) acetate
powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cupric acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.9 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In this article, we will discuss coinage metal deposition processes in order to provide a sense of the most critical precursors, reducing agents, and processes.
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).