51330
Harmaline
≥95%
Sinonimo/i:
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , DRD1(1812) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532) , SLC9A2(6549) , SLC9A5(6553)
rat ... Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Htr2a(29595) , Maoa(29253) , Maob(25750) , Slc9a1(24782) , Slc9a3(24784)
Applicazioni
- Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
- Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
- Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
- Trypanothione reductase inhibitors†
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?