Documenti fondamentali
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.31
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)