510068
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 3202, slurry, in H2O, active catalyst
Sinonimo/i:
Nickel sponge
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
slurry
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Produttore/marchio commerciale
W.R. Grace and Co. Raney® 3202
Concentrazione
in H2O
Stringa SMILE
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2