498033
Cyclohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Cyclohexylzinc(II)bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.963 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
XHGMTEIVIUFIPO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
It can react with the SO2 surrogate, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct (DABSO) to afford zinc sulfinate salts which can be alkylated to synthesize various useful sulfones.
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)