Documenti fondamentali
495859
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 cyanide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Benzene-d5-acetonitrile
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SUSQOBVLVYHIEX-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)