Documenti fondamentali
492663
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
894.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)