492310
3-Hydroxytetradecanoic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/i11D2,12D2,13D
ATRNZOYKSNPPBF-RWKHAKRRSA-N
WGK 3