491993
Butyric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3CH213CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3969 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
-6--3 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1,4+1
FERIUCNNQQJTOY-CQDYUVAPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?