Documenti fondamentali
486159
Sigma-Aldrich
Propionic acid-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Propanoic acid-3,3,3-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
-24--23 °C (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8