Key Documents
490261
Sigma-Aldrich
Methyl bromoacetate-2,2-d2
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
BrCD2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2
YDCHPLOFQATIDS-CBTSVUPCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)