Documenti fondamentali
489255
Sigma-Aldrich
Ethane-d6
99 atom % D, gas
Sinonimo/i:
Hexadeuteroethane
About This Item
Formula condensata:
CD3CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
gas
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D3,2D3
OTMSDBZUPAUEDD-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)