489042
DL-Lysine-6-13C-ε-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1,7+1;;
JBBURJFZIMRPCZ-YXQIJENGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)