Key Documents
488658
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Capric acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)813CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
268-270 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i10+1
GHVNFZFCNZKVNT-DETAZLGJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup