Documenti fondamentali
488178
Sigma-Aldrich
3,4-Diacetoxy-1-butene
98%
Sinonimo/i:
3-Butene-1,2-diol diacetate, DAcB
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH(O2CCH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
MWWXARALRVYLAE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3,4-Diacetoxy-1-butene (3,4-DAB) is a diacetoxybutene derivative. 1,3-butadiene undergoes oxidative acetoxylation in the presence of palladium-based IMCs (intermetallic compounds) to form 3,4-DAB as one of the product.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nano-size particles of palladium intermetallic compounds as catalysts for oxidative acetoxylation.
Komatsu T, et al.
Applied Catalysis A: General, 251(2), 315-326 (2003)