Key Documents
487694
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
Diacetone alcohol-d12
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2C(OD)CD2COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
166 °C (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.00 °C - closed cup