Documenti fondamentali
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D17HNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
for ESR-spectroscopy
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+17
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
TEMPO 98%
Sigma-Aldrich
214000
TEMPO