Documenti fondamentali
486833
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(15NH-Boc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i15+1
ZYJPUMXJBDHSIF-ATIMDCQMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)