Documenti fondamentali
486329
Sigma-Aldrich
p-Xylene-(phenyl-d4)
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
138 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(C)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
URLKBWYHVLBVBO-LNFUJOGGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)