Documenti fondamentali
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
About This Item
Formula condensata:
(DOCD2)3CND2
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Concentrazione
1 M in D2O
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.346
Densità
1.137 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Descrizione generale
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)